CH4312834622
ChemBridge Corporation
2-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-7-4-9(8-11)2-5-10-6-3-9/h10H,2-8H2,1H3
InChI
SEXCXAIQIMWSBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036519_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)