Documenti fondamentali
CH4309657110
ChemBridge Corporation
4-propyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
117,58 €
1 G
196,81 €
5 G
787,25 €
SKU del venditore: 4043713-250MG
117,58 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
117,58 €
1 G
196,81 €
5 G
787,25 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
SKU del venditore: 4043713-250MG
117,58 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-propyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-7-6(8(11)12)4-9-5-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,11,12)
InChI
JPWDODSSYWUORQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043713
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043713_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)