CH4309657101
ChemBridge Corporation
7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-4-2-6-10-3-5(8(13)14)7(9)12(6)11-4/h2-3H,9H2,1H3,(H,13,14)
InChI
FQGDCFDFDHJJSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043558_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)