Documenti fondamentali
CH4309657040
ChemBridge Corporation
N~1~-methylnorvalinamide
Scegli un formato
250 MG
117,58 €
1 G
196,81 €
SKU del venditore: 4042706-250MG
117,58 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
117,58 €
1 G
196,81 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
SKU del venditore: 4042706-250MG
117,58 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-methylpentanamide
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-3-4-5(7)6(9)8-2/h5H,3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI
NCPLOFZQPMSMOH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042706
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042706_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)