Documenti fondamentali
CH4309656962
ChemBridge Corporation
2-(4-methylphenoxy)ethanesulfonyl chloride
Scegli un formato
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
SKU del venditore: 4041226-1G
98,41 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.7
Numero MDL:
SKU del venditore: 4041226-1G
98,41 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)ethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-6-7-14(10,11)12/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI
LPFWKKSPCKBGON-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4041226
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4041226_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)