Documenti fondamentali
CH4244052445
ChemBridge Corporation
5-bromo-3-cyclobutyl-1H-1,2,4-triazole
Scegli un formato
250 MG
89,46 €
1 G
138,02 €
5 G
550,82 €
SKU del venditore: 4036058-250MG
89,46 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
89,46 €
1 G
138,02 €
5 G
550,82 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.05
Numero MDL:
SKU del venditore: 4036058-250MG
89,46 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-3-cyclobutyl-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c7-6-8-5(9-10-6)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,8,9,10)
InChI
PKUQNTOHSIUTIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036058
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036058_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)