Documenti fondamentali
CH4244052306
ChemBridge Corporation
3-bromo-4,6-dimethylisothiazolo[5,4-b]pyridine
Scegli un formato
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
10 G
420,46 €
SKU del venditore: 4034977-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
10 G
420,46 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.13
Numero MDL:
SKU del venditore: 4034977-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-4,6-dimethylisothiazolo[5,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-4-3-5(2)10-8-6(4)7(9)11-12-8/h3H,1-2H3
InChI
GQVKRDRDFJTFEZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034977
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034977_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)