CH4238557703
ChemBridge Corporation
7-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
7-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-6(8(12)13)4-9-7-2-3-10-11(5)7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI
BQAWUJRDPDWOQL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035276_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)