CH4238556202
ChemBridge Corporation
1-acetyl-4-pyrrolidin-1-ylpiperidine-4-carbonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: 3002298-1G
198,02 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 3002298-1G
198,02 €
Iupac Name
1-acetyl-4-(1-pyrrolidinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-11(16)14-8-4-12(10-13,5-9-14)15-6-2-3-7-15/h2-9H2,1H3
InChI
RBIZPBOZYSQJCF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002298_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)