Documenti fondamentali
CH4238556021
ChemBridge Corporation
5-amino-2,3-dimethyl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
Scegli un formato
1 G
331,00 €
5 G
1.321,45 €
SKU del venditore: 3002048-1G
331,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
331,00 €
5 G
1.321,45 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.22
Numero MDL:
SKU del venditore: 3002048-1G
331,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-2,3-dimethyl-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-12-9(14)6-4-3-5-7(11)8(6)10(15)13(12)2/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI
NSFBHUKKNHLIMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002048
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002048_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)