CH4183975491
ChemBridge Corporation
(3-aminophenoxy)acetic acid
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Iupac Name
(3-aminophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c9-6-2-1-3-7(4-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChI
OIWJQYPZFXSJRU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027053_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)