Documenti fondamentali
CH4182077232
ChemBridge Corporation
4-bromo-6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Scegli un formato
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
10 G
420,46 €
SKU del venditore: 4030667-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
10 G
420,46 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.13
Numero MDL:
SKU del venditore: 4030667-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-4-2-5(9)7-6(3-4)12-8(10)11-7/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
InChI
PBKFYZMSNJCLOA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030667
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030667_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)