CH4182077135
ChemBridge Corporation
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
Scegli un formato
SKU del venditore: 4029939-1G
65,18 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4029939-1G
65,18 €
Iupac Name
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO/c1-5(12)11-8-3-2-6(10)4-7(8)9/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI
FXRJRUAYMSVQKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029939_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)