Documenti fondamentali
CH4182077063
ChemBridge Corporation
(5-{1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}-4H-1,2,4-triazol-3-yl)acetic acid
Scegli un formato
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
SKU del venditore: 4143049-1G
125,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.29
Numero MDL:
SKU del venditore: 4143049-1G
125,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5-(1-((tert-butoxycarbonyl)amino)ethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H18N4O4/c1-6(12-10(18)19-11(2,3)4)9-13-7(14-15-9)5-8(16)17/h6H,5H2,1-4H3,(H,12,18)(H,16,17)(H,13,14,15)
InChI
FADRJUMYOZQSFZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4143049
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4143049_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)