Documenti fondamentali
CH4182076692
ChemBridge Corporation
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
Scegli un formato
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1.321,45 €
10 G
2.148,32 €
SKU del venditore: 4028334-250MG
169,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
169,97 €
1 G
331,00 €
5 G
1.321,45 €
10 G
2.148,32 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.15
Numero MDL:
SKU del venditore: 4028334-250MG
169,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5N3/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,(H,10,11)
InChI
VEKMJKMSTPFHQD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028334
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028334_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)