Documenti fondamentali
CH4182076295
ChemBridge Corporation
methyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-5-4-9-6(2)7(5)8(10)11-3/h4,9H,1-3H3
InChI
WTRAMBVKRHNQQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027345
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027345_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)