CH4182076265
ChemBridge Corporation
2-(benzylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: 4026234-1G
65,18 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4026234-1G
65,18 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-(benzylamino)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11N3O/c16-9-11-7-14-12(15-8-11)13-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7-9H,6H2,(H,13,14,15)
InChI
LYCVAJMGIHAWPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026234_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)