CH4182075008
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(4-phenoxyphenyl)methanamine
About This Item
Iupac Name
N-methyl-N-(4-phenoxybenzyl)amine
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-15-11-12-7-9-14(10-8-12)16-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
InChI
YWBKPTGYRUSBFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004315_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)