CH4102153706
ChemBridge Corporation
3-[(cyclobutylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 9071787-1G
138,02 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 9071787-1G
138,02 €
Iupac Name
3-[(cyclobutylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-8-5-6-10(13(16)17)7-11(8)14-12(15)9-3-2-4-9/h5-7,9H,2-4H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI
DTAZEQDCEJDDAA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071787_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)