Documenti fondamentali
CH4102153586
ChemBridge Corporation
5-bromo-N-propyl-2-furamide
Scegli un formato
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
SKU del venditore: 7232653-1G
98,41 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.08
Numero MDL:
SKU del venditore: 7232653-1G
98,41 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-N-propyl-2-furamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-2-5-10-8(11)6-3-4-7(9)12-6/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,10,11)
InChI
NYRGYNRETDYFOW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7232653
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7232653_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)