Documenti fondamentali
CH4102153148
ChemBridge Corporation
4-[3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]aniline
Scegli un formato
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
SKU del venditore: 9030509-1G
125,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.29
Numero MDL:
SKU del venditore: 9030509-1G
125,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]aniline
Inchi Code
1S/C15H13N3O/c1-10-3-2-4-12(9-10)14-17-15(19-18-14)11-5-7-13(16)8-6-11/h2-9H,16H2,1H3
InChI
QRLNLRHSHPXWCD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9030509
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9030509_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)