CH4102153111
ChemBridge Corporation
benzyl 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: 9018996-250MG
89,46 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 9018996-250MG
89,46 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
benzyl 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c1-8-10(17-12(13)14-8)11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H2,13,14)
InChI
HLWCDBMPOBLJIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9018996_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)