Documenti fondamentali
CH4102152835
ChemBridge Corporation
4-methoxy-3-(4-morpholinyl)benzoic acid
Scegli un formato
1 G
65,18 €
SKU del venditore: 9015515-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.26
Numero MDL:
SKU del venditore: 9015515-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methoxy-3-(4-morpholinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO4/c1-16-11-3-2-9(12(14)15)8-10(11)13-4-6-17-7-5-13/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI
YEVWGJYXIARGIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9015515
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9015515_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)