Documenti fondamentali
CH4102152809
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(4-chloro-3-methoxyphenyl)propanamide
Scegli un formato
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
SKU del venditore: 7309391-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.11
Numero MDL:
SKU del venditore: 7309391-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-N-(4-chloro-3-methoxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2/c1-15-9-6-7(2-3-8(9)12)13-10(14)4-5-11/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
InChI
INNNKGKVOJVVKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7309391
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7309391_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)