CH4102152624
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(4-methylphenyl)propanamide
Scegli un formato
SKU del venditore: 4024597-1G
65,18 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4024597-1G
65,18 €
Iupac Name
2-bromo-N-(4-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-3-5-9(6-4-7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
TZDLHQHUDYMDAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024597_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)