Documenti fondamentali
CH4102152619
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
Scegli un formato
1 G
65,18 €
SKU del venditore: 4024596-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.12
Numero MDL:
SKU del venditore: 4024596-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-4-3-5-9(6-7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
JWZPPAQMKDCYJG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024596
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024596_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)