Documenti fondamentali
CH4102152581
ChemBridge Corporation
3-amino-N-isobutylbenzamide
Scegli un formato
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
SKU del venditore: 6050973-1G
31,95 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Numero MDL:
SKU del venditore: 6050973-1G
31,95 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-N-isobutylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-8(2)7-13-11(14)9-4-3-5-10(12)6-9/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
YZWZQGUCOQSFKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6050973
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6050973_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)