Documenti fondamentali
CH4102151787
ChemBridge Corporation
3-allyl-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-allyl-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-5-6-12-7-11(9-15)8-13(16-4)14(12)17-10(2)3/h5,7-10H,1,6H2,2-4H3
InChI
ODBLYZZOQPYPBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024666_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)