Documenti fondamentali
CH4102151654
ChemBridge Corporation
N-(5-formylpyrimidin-2-yl)glycine
Scegli un formato
250 MG
117,58 €
SKU del venditore: 4023645-250MG
117,58 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
117,58 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
SKU del venditore: 4023645-250MG
117,58 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
[(5-formyl-2-pyrimidinyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H7N3O3/c11-4-5-1-8-7(9-2-5)10-3-6(12)13/h1-2,4H,3H2,(H,12,13)(H,8,9,10)
InChI
NGAADUOECILAHR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023645
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023645_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)