Documenti fondamentali
CH4102151520
ChemBridge Corporation
4-hydrazino-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Scegli un formato
1 G
65,18 €
SKU del venditore: 4023508-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.24
Numero MDL:
SKU del venditore: 4023508-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-hydrazino-6-methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H10N4S/c1-4-3-5(10-7)9-6(8-4)11-2/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9,10)
InChI
IICQWDJYVKCOTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023508
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023508_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)