Documenti fondamentali
CH4102151342
ChemBridge Corporation
5-chloro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.68
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-chloro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2S/c1-4-5(9)2-3-6-7(4)11-8(10)12-6/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
InChI
ORCGZHQFPODCCH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012614
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012614_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)