Documenti fondamentali
CH4102151312
ChemBridge Corporation
3-(1H-pyrazol-1-yl)propanal
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-1-yl)propanal
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c9-6-2-5-8-4-1-3-7-8/h1,3-4,6H,2,5H2
InChI
BERWHPCSSUZEII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010920
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010920_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)