Documenti fondamentali
CH4102150789
ChemBridge Corporation
(1-cyclopentyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Scegli un formato
1 G
17,89 €
5 G
48,56 €
10 G
76,68 €
25 G
143,14 €
50 G
235,15 €
SKU del venditore: 4016578-1G
17,89 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
17,89 €
5 G
48,56 €
10 G
76,68 €
25 G
143,14 €
50 G
235,15 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero MDL:
SKU del venditore: 4016578-1G
17,89 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(1-cyclopentyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c12-6-9-5-10-7-11(9)8-3-1-2-4-8/h5,7-8,12H,1-4,6H2
InChI
XCKCWPPYXOHBLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016578
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016578_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)