CH4102150204
ChemBridge Corporation
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
About This Item
Iupac Name
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-5(8)7-4-10(3)9-6(7)2/h4-5H,8H2,1-3H3
InChI
ZHCIXQMRFVTGGF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002406_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)