Documenti fondamentali
CH4102150190
ChemBridge Corporation
2-methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.28
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-12-7-3-5-10(9-12)4-2-6-11-8-10/h11H,2-9H2,1H3
InChI
HHIKCULWCMZQRO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002269
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002269_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)