Documenti fondamentali
CH4102149769
ChemBridge Corporation
(1-methyl-3-morpholin-4-ylpropyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-methyl-3-(4-morpholinyl)propylamine
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-8(9)2-3-10-4-6-11-7-5-10/h8H,2-7,9H2,1H3
InChI
GWAZLPJZKQFTRM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004403
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004403_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)