Documenti fondamentali
CH4102149403
ChemBridge Corporation
2-(3-phenylpyrrolidin-1-yl)ethanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.29
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(3-phenyl-1-pyrrolidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c13-7-9-14-8-6-12(10-14)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
InChI
JYLXONWPLLPZGN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002518
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002518_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)