Documenti fondamentali
CH4072939759
ChemBridge Corporation
4-[(2-tert-butylphenyl)amino]-4-oxobutanoic acid
Scegli un formato
1 G
65,18 €
SKU del venditore: 9050501-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.31
Numero MDL:
SKU del venditore: 9050501-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-tert-butylanilino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)10-6-4-5-7-11(10)15-12(16)8-9-13(17)18/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI
OHADMZXCKCKARP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9050501
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9050501_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)