Documenti fondamentali
CH4061520567
ChemBridge Corporation
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
Scegli un formato
1 G
65,18 €
SKU del venditore: 7992085-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.27
Numero MDL:
SKU del venditore: 7992085-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-2-7-11-14(12,13)9-5-3-8(10)4-6-9/h2-6,11H,1,7,10H2
InChI
ZAYPEKUIXUZNDI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7992085
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7992085_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)