Documenti fondamentali
CH4040918816
ChemBridge Corporation
2-amino-N-(3-methylbenzyl)benzamide
Scegli un formato
1 G
125,18 €
SKU del venditore: 7940051-1G
125,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
125,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.3
Numero MDL:
SKU del venditore: 7940051-1G
125,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-(3-methylbenzyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c1-11-5-4-6-12(9-11)10-17-15(18)13-7-2-3-8-14(13)16/h2-9H,10,16H2,1H3,(H,17,18)
InChI
BRZWUEDKXGVXDV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7940051
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7940051_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)