CH4026586572
ChemBridge Corporation
2-(2-bromo-4-formylphenoxy)propanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 6750243-1G
98,41 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6750243-1G
98,41 €
Iupac Name
2-(2-bromo-4-formylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-6(10(13)14)15-9-3-2-7(5-12)4-8(9)11/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI
HOPBEIMHXUNAGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6750243_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)