Documenti fondamentali
CH4026586543
ChemBridge Corporation
3-iodo-4-(prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.07
Numero MDL:
Iupac Name
3-iodo-4-(2-propynyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7IO2/c1-2-5-13-10-4-3-8(7-12)6-9(10)11/h1,3-4,6-7H,5H2
InChI
PCJAUPFGYNVSGX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6504960
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6504960_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)