CH4026586115
ChemBridge Corporation
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Scegli un formato
SKU del venditore: 3015221-1G
198,02 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 3015221-1G
198,02 €
Iupac Name
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)15-7-11(14)13-12/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
SGEKDXDLMYFJOF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015221_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)