CH4026586067
ChemBridge Corporation
4-bromo-5-propylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-bromo-5-propyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9BrO2S/c1-2-3-6-5(9)4-7(12-6)8(10)11/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,11)
InChI
WMBFFUJISNVJLE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013957_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)