Documenti fondamentali
CH4026586015
ChemBridge Corporation
2-(2,4-difluorophenoxy)propanoic acid
Scegli un formato
1 G
196,81 €
5 G
787,25 €
SKU del venditore: 3013832-1G
196,81 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
196,81 €
5 G
787,25 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.16
Numero MDL:
SKU del venditore: 3013832-1G
196,81 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI
WAKAFGLBHPKARJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013832
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013832_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)