Documenti fondamentali
CH4017936993
ChemBridge Corporation
3-chloro-4-[(4-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Scegli un formato
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
SKU del venditore: 6872547-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
5 G
258,16 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.14
Numero MDL:
SKU del venditore: 6872547-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-4-[(4-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c15-12-4-1-10(2-5-12)9-18-14-6-3-11(8-17)7-13(14)16/h1-8H,9H2
InChI
SWZYOOKGHIPTBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6872547
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6872547_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)