CH4017936926
ChemBridge Corporation
N-(pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxamide
Scegli un formato
SKU del venditore: 6577943-1G
98,41 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6577943-1G
98,41 €
Iupac Name
N-(2-pyridinylmethyl)-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c16-12(10-4-7-13-8-5-10)15-9-11-3-1-2-6-14-11/h1-3,6,10,13H,4-5,7-9H2,(H,15,16)
InChI
CHCLPRBUDSLSOH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6577943_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)