Documenti fondamentali
CH4017936920
ChemBridge Corporation
[(4,6-diaminopyrimidin-2-yl)thio]acetic acid
Scegli un formato
1 G
125,18 €
SKU del venditore: 6549621-1G
125,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
125,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.22
Numero MDL:
SKU del venditore: 6549621-1G
125,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[(4,6-diamino-2-pyrimidinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H8N4O2S/c7-3-1-4(8)10-6(9-3)13-2-5(11)12/h1H,2H2,(H,11,12)(H4,7,8,9,10)
InChI
JKAISOKGXPAILZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6549621
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6549621_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)