Documenti fondamentali
CH4017936711
ChemBridge Corporation
5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.27
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12O2S/c1-6-2-3-8-7(4-6)5-9(13-8)10(11)12/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,11,12)
InChI
AKQCTDMGIZKFRX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3018457
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3018457_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)