Documenti fondamentali
CH4017936424
ChemBridge Corporation
2-cyclopropylquinoline-4-carbohydrazide
Scegli un formato
1 G
196,81 €
5 G
787,25 €
SKU del venditore: 3010179-1G
196,81 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
196,81 €
5 G
787,25 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.27
Numero MDL:
SKU del venditore: 3010179-1G
196,81 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H13N3O/c14-16-13(17)10-7-12(8-5-6-8)15-11-4-2-1-3-9(10)11/h1-4,7-8H,5-6,14H2,(H,16,17)
InChI
LOSFWVILZWCLLS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3010179
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3010179_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)